Olovo ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11902.G1
11902.G5
11902.G1EA
1890
CZK
11902.G1
11902.G5
Olovo ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Olovo
Purity: 99.998%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈2.23g/m
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Vzorec:
Pb Bod varu: 1740 °C (1013 hPa) Bod tání: 327 °C Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS číslo: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |