Tisk…
Olovo ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 10 mm (0.39 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11573.18 11573.30
11573.18EA 3540 CZK
11573.18 11573.30
Olovo ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 10 mm (0.39 in)
Olovo
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈5.6cm/50g, may be in multiple pieces Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Vzorec: Pb
Bod varu: 1740 °C (1013 hPa)
Bod tání: 327 °C
Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134050
CAS číslo: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410