Olovo ≥99.9% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10223.30
10223.A1
10223.A7
10223.30EA
1850
CZK
10223.30
10223.A1
10223.A7
Olovo ≥99.9% (metals basis), powder -200 mesh
Olovo
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-92-1
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00134050
Vzorec:
Pb MW: 207.2 Bod varu: 1740 Bod tání: 327 Hustota: 11.3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS číslo: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,05410 |