Olovo ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
00770.2Z
00770.DW
00770.2ZEA
2770
CZK
00770.2Z
00770.DW
Olovo ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Olovo
Purity: 99.999+%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈7.8g/cm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Vzorec:
Pb Bod varu: 1740 °C (1013 hPa) Bod tání: 327 °C Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS číslo: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |