Olovo ≥97% (metals basis), shot 4 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
00675.36
00675.A3
00675.22
00675.36EA
2860
CZK
00675.36
00675.A3
00675.22
Olovo ≥97% (metals basis), shot 4 mm (0.2 in)
Olovo
Purity: 97%
CAS No.: 7439-92-1
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Vzorec:
Pb Bod varu: 1740 °C (1013 hPa) Bod tání: 327 °C Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS číslo: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |