Tisk…
Olovo 99+%, granules
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
222621000 222625000
ACRO222621000EA 1130 CZK
ACRO222621000 ACRO222625000
Olovo 99+%, granules
Olovo
Vzorec: Pb
MW: 207.2
Bod varu: 1740
Bod tání: 327.4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134050
CAS číslo: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Granules
Assay ≥99.0 %