Tisk…
Thalium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00888.0Y 00888.DO
00888.0YEA 28690 CZK
00888.0Y 00888.DO
Thalium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Thalium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: ≈225g/150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134063
Vzorec: Tl
Bod varu: 1457 °C (1013 hPa)
Bod tání: 301 °C
Hustota: 11,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134063
CAS číslo: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09391