Tisk…
Bor ≥99.4% (metals basis), crystalline pieces 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
41858.09 41858.18
41858.09EA 8930 CZK
41858.09 41858.18
Bor ≥99.4% (metals basis), crystalline pieces 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Boron
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134034
Vzorec: B
Hustota: 1,73 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134034
CAS číslo: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Merck Index: 13,01333