Tisk…
Bor ≥98% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
40036.09 40036.18
40036.09EA 4530 CZK
40036.09 40036.18
Bor ≥98% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Boron
Purity: 98% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00134034
Vzorec: B
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134034
CAS číslo: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01333