Tisk…
Bor ≥99.5% (metals basis), crystalline pieces ≤ 20 mm (0.8 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
12134.09 12134.18 12134.30
12134.09EA 5360 CZK
12134.09 12134.18 12134.30
Bor ≥99.5% (metals basis), crystalline pieces ≤ 20 mm (0.8 in)
Boron
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134034
Vzorec: B
Hustota: 1,73 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134034
CAS číslo: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Merck Index: 13,01333