Tisk…
Vápník ≥99.5% (metals basis), granule -16 mesh, redistilled
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
42917.09 42917.18 42917.30
42917.09EA 1450 CZK
42917.09 42917.18 42917.30
Vápník ≥99.5% (metals basis), granule -16 mesh, redistilled
Vápník
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-70-2 Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Vzorec: Ca
MW: 40,08 g/mol
Bod varu: 1484 °C (1013 hPa)
Bod tání: 850 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085314
CAS číslo: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644