Tisk…
Vápník ≥99.98% (metals basis), crystalline dendritic pieces
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
14457.06 14457.14
14457.06EA 8270 CZK
14457.06 14457.14
Vápník ≥99.98% (metals basis), crystalline dendritic pieces
Vápník
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-70-2 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Vzorec: Ca
Bod varu: 1484 °C (1013 hPa)
Bod tání: 850 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085314
CAS číslo: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644