Tisk…
Vápník ≥98% (metals basis), turnings
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
10125.09 10125.22 10125.36
10125.09EA 1150 CZK
10125.09 10125.22 10125.36
Vápník ≥98% (metals basis), turnings
Vápník
Purity: 98% CAS No.: 7440-70-2 Appearance: Metallic Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Vzorec: Ca
MW: 40,08 g/mol
Bod varu: 1484 °C (1013 hPa)
Bod tání: 850 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085314
CAS číslo: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644