Tisk…
Vápník 99%, pieces
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
201181000 201185000 201180025 201180050
ACRO201181000EA 2270 CZK
ACRO201181000 ACRO201185000 ACRO201180025 ACRO201180050
Vápník 99%, pieces
Vápník
Vzorec: Ca
MW: 40,08 g/mol
Bod varu: 1484 °C (1013 hPa)
Bod tání: 845 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085314
CAS číslo: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Metallic pieces
Assay ≥98.5 %