Tisk…
Berylium 99,7 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40680.BU 40680.BW
40680.BUEA 29790 CZK
40680.BU 40680.BW
Berylium 99,7 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Berylium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.091g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Vzorec: Be
MW: 9.01
Bod varu: 2970
Bod tání: 1278
Hustota: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134032
CAS číslo: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201