Tisk…
Berylium ≥99.5% (metals basis), irregular lumps 3-38 mm (0.1-1.5 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12853.09 12853.18
12853.09EA 3680 CZK
12853.09 12853.18
Berylium ≥99.5% (metals basis), irregular lumps 3-38 mm (0.1-1.5 in)
Berylium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-41-7 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Vzorec: Be
MW: 9.01
Bod varu: 2970
Bod tání: 1278
Hustota: 1.85
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134032
CAS číslo: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201