Tisk…
Barium 99+%, rods, Ø ∼ 2 cm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
317861000 317865000
ACRO317861000EA 7390 CZK
ACRO317861000 ACRO317865000
Barium 99+%, rods, Ø ∼ 2 cm
Barium
Vzorec: Ba
MW: 137.33
Bod varu: 1640 °C
Bod tání: 725 °C
Hustota: 3.51
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134031
CAS číslo: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,00991
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Rods
Assay ≥99.0 % Ba (incl. Sr)
Strontium (Sr) ≤0.8 %