Tisk…
Rubidium ≥99.75% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
44214.03 44214.06
44214.03EA 4190 CZK
44214.03 44214.06
Rubidium ≥99.75% (metals basis)
Rubidium
Purity: 99.75% CAS No.: 7440-17-7 Physical Form: Ampouled under argon UN No.: 1423 MDL No.: MFCD00134055
Vzorec: Rb
Bod varu: 700 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (1399.85 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134055
CAS číslo: 7440-17-7
EINECS: 231-126-6
UN: 1423
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08439