Sodík ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Breakseal ampoule
10336.03
10336.06
10336.03EA
4470
CZK
10336.03
10336.06
Sodík ≥99.95% (metals basis)
Sodík
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-23-5
Physical Form: Sealed in breakseal ampoules
Odour: Odourless
UN No.: 1428
MDL No.: MFCD00085307
Vzorec:
Na Bod varu: 881 °C (1013 hPa) Bod tání: 97,8 °C Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085307 CAS číslo: 7440-23-5 EINECS: 231-132-9 UN: 1428 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,08641 |