Tisk…
Sodík 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
390121000 390122500 390120010
ACRO390121000EA 1250 CZK
ACRO390121000 ACRO390122500 ACRO390120010
Sodík 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Sodík
Vzorec: Na
MW: 22.99
Bod varu: 883 °C (760 mmHg)
Bod tání: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085307
CAS číslo: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08641
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.75 %