Tisk…
Sodík, stick_dry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
370212500 370210010
ACRO370212500EA 5190 CZK
ACRO370212500 ACRO370210010
Sodík, stick_dry
Sodík
Vzorec: Na
MW: 22.99
Bod varu: 883 °C
Bod tání: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085307
CAS číslo: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08641
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light grey or silver white Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.8 %