Tisk…
lithium ≥99.8%, wire (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10771.14 10771.49
10771.14EA 7070 CZK
10771.14 10771.49
lithium ≥99.8%, wire (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
lithium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: ≈5.8m/25g, Pkg in mylar under argon w/oil coating Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Vzorec: Li
Bod varu: 1317 °C (1013 hPa)
Bod tání: 179 °C
Hustota: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134051
CAS číslo: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542