Tisk…
lithium 99% (metals basis), granules 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under argon.
00733.18 00733.30
00733.18EA 5630 CZK
00733.18 00733.30
lithium 99% (metals basis), granules 1-6 mm (0.04-0.2 in)
lithium
Purity: 99% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silvery Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Vzorec: Li
Bod varu: 1317 °C (1013 hPa)
Bod tání: 179 °C
Hustota: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134051
CAS číslo: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542