Tisk…
lithium, dry 99+%, granular
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
211440250 211442500
ACRO211440250EA 3940 CZK
ACRO211440250 ACRO211442500
lithium, dry 99+%, granular
lithium
Vzorec: Li
MW: 6.94
Bod varu: 1317
Bod tání: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134051
CAS číslo: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver grey Granulate
Assay ≥99.0 %