Tisk…
Draslík ≥99.95% (metals basis), solid
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
10299.06 10299.03
10299.06EA 12500 CZK
10299.06 10299.03
Draslík ≥99.95% (metals basis), solid
Draslík
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-09-7 Physical Form: Sealed in standard ampoules under vacuum Odour: Odourless UN No.: 2257 MDL No.: MFCD00133776
Vzorec: K
MW: 39.1
Bod varu: 760
Bod tání: 63
Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133776
CAS číslo: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07763