Tisk…
Draslík 98%, chunks in mineral oil
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223860100 223861000 223860500 223865000
ACRO223860100EA 1660 CZK
ACRO223860100 ACRO223861000 ACRO223860500 ACRO223865000
Draslík 98%, chunks in mineral oil
Draslík
Vzorec: K
Bod varu: 770 °C (760 mmHg)
Bod tání: 63 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133776
CAS číslo: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Chunks
Total trace metal impurities ≤2 %