Tisk…
Cesium 99.95+% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
219190010 219190050
ACRO219190010EA 5700 CZK
ACRO219190010 ACRO219190050
Cesium 99.95+% (trace metals basis)
Cesium
Vzorec: Cs
Bod varu: 705 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,873 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134037
CAS číslo: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Golden Metal
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Cesium (Cs) ≥99.95 % (metals basis)