Tisk…
Lahve, široké hrdlo, se šroubovací uzávěrem
Dodavatel: Brand
128754 128748 128764 128762
BRND128754EA 5760 CZK
BRND128754 BRND128748 BRND128764 BRND128762
Lahve, široké hrdlo, se šroubovací uzávěrem
Láhve Láhve plastové
PFA, průsvitné, s PFA šroubovacími uzávěry.
  • maximální chemická odolnost
  • tepelná odolnost od –200 do +260 °C
  • snadné čištění
Vysoce kvalitní lahve, speciálně navržené pro dlohodobé skladování rozpouštědel a standardů (stopové analýzy). PFA šroubovací uzávěr s integrovaným těsněním a podpůrným závitem.