Tisk…
VWR® Zippette Pro™, Dávkovač na láhve, vrchní
Dodavatel: VWR
Zippette™ Pro
613-5281EA 11180 CZK
613-5281
VWR® Zippette Pro™, Dávkovač na láhve, vrchní
Dávkovače na lahve
Variable volume, autoclavable.
  • všechny smáčené části jsou chemicky odolné a autoklávovatelné při 121°C
  • jednotka s vratnou pružinou nevyžaduje žádnou přípravu před dávkováním
  • píst z PTFE s plynulým pohybem lze snadno vyjmout a vyčistit
  • bezpečnostní kohoutek může jednotku Zippete-Pro uzavřít, aby nedošlo k náhodnému vypuštění kapaliny
  • skleněný borosilikátový válec chráněný průhledným PP pláštěm lze snadnou vyjmout a čistit
Přesné dávkování pomocí dávkovače se snadno nastavitelným objemem. Objem dávkovače Zippette Pro je v rozmezí od 0 až 30 ml a dávkovač může být používán dvěma způsoby: Jako manuální jednotka nebo po vložení pružiny (v dodávce) funguje jako automatický dávkovač.
Dávkovací tryska usnadňuje přesné dávkování do nádob s úzkými hrdly a bezpečnostní kohoutek chrání před nechtěným únikem kapalin, např. pokud jednotku nepoužíváte.
Informace pro objednávání: Dávkovač Zippete-Pro má standardní 30 mm závit. Je dodáván se třemi adaptéry na láhve (38 mm, 40 mm a 45 mm), s pružinou, individuálním kalibračním certifikátem a návodem k použití.