Tisk…
Násypky s krákým, širokým koncem
Dodavatel: Brand
146506 146508 146511 146516 146519 146523
BRND146506EA 292 CZK
BRND146506 BRND146508 BRND146511 BRND146516 BRND146519 BRND146523
Násypky s krákým, širokým koncem
Nálevky Násypky
Borosilikátové sklo 3,3.
  • chemicky odolné sklo
  • minimální teplotní roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost k teplotním změnám
  • rychlé a snadné čištění
Ideální pro transport prášků, též lze použít pro kapaliny.