Tisk…
Nálevky s krátkým stonkem
Dodavatel: Brand
147010 147015 147020 147025 147030 147035
BRND147010EA 736 CZK
BRND147010 BRND147015 BRND147020 BRND147025 BRND147030 BRND147035
Nálevky s krátkým stonkem
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
PP, průsvitné.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • autoklávovatelné
  • vhodné pro použití se standardními filtračními papíry
S hladkými vnitřními povrchy.