Tisk…
Nálevky s krátkým stonkem, žebrované
Dodavatel: Brand
145611 145616 145619 145631 145638
BRND145611EA 13300 CZK
BRND145611 BRND145616 BRND145619 BRND145631 BRND145638
Nálevky s krátkým stonkem, žebrované
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
Borosilikátové sklo, žebrované stěny.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoká tepelná odolnost
  • minimální teplotní roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost k teplotním změnám
Pro rychlou filtraci. Úhel 60°. Okraj nálevky je hladký.