Tisk…
Nálevky s krátkým stonkem
Dodavatel: Brand
145505 145507 145515 145520 145525 145530 145535 145540 145545 145550 145560
BRND145505EA 141 CZK
BRND145505 BRND145507 BRND145515 BRND145520 BRND145525 BRND145530 BRND145535 BRND145540 BRND145545 BRND145550 BRND145560
Nálevky s krátkým stonkem
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
Borosilikátové sklo 3.3
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoká tepelná odolnost
  • minimální teplotní roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost k teplotním změnám
S hladkými vnitřními stěnami. Úhel 60°. Konec nálevky je hladký.