Tisk…
Formaldehyde ≥37% vodný roztok stabilizovaný for histology acid-, calcium carbonate-free, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate and methanol
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.03999.1000 1.03999.2500
1.03999.1000EA 1710 CZK
1.03999.1000 1.03999.2500
Formaldehyde ≥37% vodný roztok stabilizovaný for histology acid-, calcium carbonate-free, Sigma-Aldrich®
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
IVDLogo
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (acidimetric) 37.0 - 38.0 %
Heavy metals as Pb ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0001 %
Methanol (GC) 8-12 %
Explosion Limit 7 - 73 %(V) (Formaldehyde)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 2.8 - 4 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C (Formaldehyde)