Tisk…
Mikroskopy inverzní, AE2000
Dodavatel: MOTIC
1101001402061 1100103800043 1100103800054 1101001703251 1101001703261 1101001703271 1101001703291 1101001703091 1101001703281 1101001703102 1101001703112 P2HD P1LED P2LED P1S P2S 1100103800088 1100103800139
630-1456EA 3620 CZK
630-1456 630-1316 630-1317 630-1367 630-1368 630-1369 630-1371 630-1364 630-1370 630-1366 630-1501 630-2970 MOTIP1LED MOTIP2LED MOTIP1S MOTIP2S 630-3459 630-3460
Mikroskopy inverzní, AE2000
Mikroskopy
Inverzní mikroskopy AE2000 jsou určeny pro aplikace kultivace buněk.
  • Automatické vypnutí po 15 m nepoužívání
  • Bezolovnaté cíle v souladu s RoHs
  • Robustní výroba s malými rozměry
Vhodné pro mikrobiologii a klinické laboratoře, zejména pro rutinní kontroly buněk.
Informace pro objednávání: K dispozici jsou také speciální sady zahrnující mikroskop, příslušenství specifické pro aplikaci a tři objektivy (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×).
Informace o dodávce: K dispozici jsou také další objektivy s fázovým kontrastem. LED moduly lze objednat samostatně.