Tisk…
VWR®, Krabice a pořadače pro kryogenní skladování
Dodavatel: VWR Collection
478-0244EA 82.8 CZK
478-0244 479-2216 479-2217 479-2219 479-2220 479-2221 479-2223 479-2224 479-2225 479-2227 479-2228 479-2213 479-2215
VWR®, Krabice a pořadače pro kryogenní skladování
Krabice Kryoboxy
Karton, bílá.
Krabice a pořadače jsou vyrobeny z odolné lepenky s ochrannou vodoodpudivou vrstvou.
Krabice s pořadači jsou vybaveny víčkem s vytištěnou mřížkou a číselným označením jednotlivých pozic pro lepší kontrolu obsahu. Do krabic, které nejsou vybaveny pořadačem, je možné pořadač dokoupit. Pořadače se vyrábějí s kapacitou 16 až 100 pozic. Pořadače mohou být umístěny do krabice s chlazením kapalným dusíkem nebo s mechanickým chlazením o rozměru 127×127 mm.