Tisk…
VWR®, Mini Blot, 3-D Shaker
Dodavatel: VWR
700-0245EA 14760 CZK
700-0245 700-0247 700-0246
VWR®, Mini Blot, 3-D Shaker
Třepačky Třepačky rotační
Minitřepačka v sobě kombinuje vlastnosti orbitální a výkyvné třepačky tak, že vytváří 3D pohyb, který je dostatečně šetrný pro křehké gely a blotovací destičky, avšak zajišťuje důkladné promíchávání.
  • Kruhový pohyb pro šetrné, účinné zabarvování
  • Optimálně nastavená intenzita a rychlost míchání pro metodu Western blot
  • Zařízení lze používat v inkubátoru nebo v chlazených místnostech
Toto zařízení je navrženo pro aplikace zpracování vzorků metodou Western blot a pro zpracování barviv. Intenzita míchání a úhel náklonu jsou optimálně nastaveny tak, aby umožňovaly práci s minimálním množstvím roztoku a zároveň zabraňovaly vyschnutí membrány nebo gelu. Použití menšího množství činidla pomáhá k uchování hodnotných detektorů a antigenů.
Informace o dodávce: společně s protiskluzovou gumovou podložkou a dvěma boxy na blotovací destičky. Dostupné jsou dvě velikosti s možností umístění destiček s blotovacím gelem 8×10 a 10×10 cm. Do větších boxů je možné použít gel z modulárního systému VWR® Mini vertical PAGE.