Tisk…
Rukavice do čistých prostor, nitrilové, sterilní, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828
112-1858EA 15700 CZK
112-1858 112-1859 112-1860 112-1861 112-1862 112-1863 112-1864 112-1865
Rukavice do čistých prostor, nitrilové, sterilní, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
Rukavice
Jednoruké, sterilní rukavice s manžetou s o-kroužkem pro aplikace v čistých prostorech. Při nošení dvou vrstev rukavic poskytují ekvivalentní pocit a obratnost jedné latexové rukavice bez rizika alergické reakce na latex u rukavic typu I.
  • Sterilní, bez pudru, zdrsněný povrch
  • Ekologické balení, které snižuje množství odpadu
  • Staticky disipativní při použití
  • Pohodlné nošení, ideální pro nošení dvou vrstev rukavic
  • Množství částic na cm² ≥0,5 mikron: max. 1200
Vhodné pro použití ve třídě 1, ISO 3 nebo M1.5 nebo vyšší třídě čistých prostor.
Length: 300 mm
Thickness: 0,08 mm (palm)
Colour: Grey
Certifikace: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Balení: Dvojitě balené v polyethylenu. 30 párů v sáčku.