Tisk…
VWR® MaximumSF, Pláště pro čisté prostory
Dodavatel: VWR Collection
113-1143EA 3780 CZK
113-1143 113-1142 113-1141 113-1140 113-1139 113-1138
VWR® MaximumSF, Pláště pro čisté prostory
Jednorázové oděvy
Laboratorní pláště VWR® Maximum SF jsou nejčistší a nejodolnější z celé řady oděvů VWR®. Tyto oděvy jsou vyrobeny z netkané polypropylenové tkaniny (SPP) a potaženy prodyšnou polyetylenovou fólií a byly navrženy tak, aby optimalizovaly bariérovou ochranu, čistotu a pohodlí.
  • zužující se límec, vsazené rukávy, snadné zapínání, elastické manžety, tři kapsy
  • vynikající ochrana proti tekutinám a částicím
  • nejnižší stupeň uvolňování částic: úroveň I, klasifikace Helmke Drum
  • lehká ochrana proti chemickému potřísnění
  • vylepšená prodyšnost pro zajištění pohodlí uživatele
  • lehké vlákno, příjemné nošení, maximální odolnost proti roztržení
Testováno a vyrobeno v zařízení s certifikací ISO za přísných procesních kontrol. Šarže kontrolovaná a ověřená nezávislým laboratorním testováním.