Tisk…
VWR® Maximum, Kombinézy pro čisté prostory
Dodavatel: VWR Collection
113-1076EA 5360 CZK
113-1076 113-1075 113-1074 113-1079 113-1086 113-1089 113-1077 113-1087 113-1078 113-1085 113-1084 113-1082 113-1081 113-1080 113-1088 113-9161
VWR® Maximum, Kombinézy pro čisté prostory
Jednorázové oděvy
Kombinézy VWR® Maximum SF jsou nejčistší a nejodolnější z celé řady oblečení VWR®. Tyto oděvy jsou vyrobeny z netkané polypropylenové tkaniny (SPP) a potaženy prodyšnou polyethylenovou fólií a byly navrženy tak, aby optimalizovaly bariérovou ochranu, čistotu a pohodlí.
  • Dodávají se standardně s límcem, buď s elastickými kotníky nebo protiskluzovými návleky na boty, nebo jako plyšový kabátek se zabudovanými nepromokavými návleky na boty
  • vsazené rukávy, zapínání na zip, elastické manžety
  • vynikající ochrana proti tekutinám a částicím
  • nejnižší stupeň uvolňování částic: úroveň I, klasifikace Helmke Drum
  • lehká ochrana proti chemickému potřísnění
  • vylepšená prodyšnost pro zajištění pohodlí uživatele
  • lehký a příjemný materiál s maximální odolností proti roztržení
Toto oblečení je navrženo pro optimální bariérovou ochranu a pohodlné nošení. Kombinézy jsou vyráběny a testovány v provozech dle ISO a validovány několika nezávislými laboratořemi.