Tisk…
VWR® Advanced, Návleky na boty, protiskluzové
Dodavatel: VWR Collection
113-1383EA 2440 CZK
113-1383 113-1382 113-1378 113-1377 113-1384
VWR® Advanced, Návleky na boty, protiskluzové
Jednorázové oděvy
Návleky na boty VWR® Advanced SF jsou vyrobeny z netkané polypropylenové tkaniny (SPP), potažené prodyšnou polyetylenovou fólií.
  • Vysoký koeficient tření pro vynikající trakci
  • Voděodolný
  • Odolná tkanina s dobrou prodyšností
  • Významná bariéra proti tekutinám a částicím
  • Vylučování částic: Klasifikace bubnů Helmke úrovně II
  • Měkká látka podobná látce
Testováno a vyrobeno v zařízení s certifikací ISO za přísných procesních kontrol. Šarže kontrolované a ověřené nezávislým laboratorním testováním.
Délka: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 470 mm (XXL).
* Jedna velikost pro všechny.