Tisk…
Tritylium tetrafluoroborate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
172950250 172950050 172951000
ACRO172950250EA 6730 CZK
ACRO172950250 ACRO172950050 ACRO172951000
Tritylium tetrafluoroborate 97%
Tritylium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₉H₁₅BF₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013120
CAS číslo: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 213 °C (Dec)
NMR ≥96.0 %