Tisk…
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
360376-250MG 360376-1G
SIAL360376-250MGEA 4850 CZK
SIAL360376-250MG SIAL360376-1G
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Capsaicin
Vzorec: C₁₈H₂₇NO₃
Bod varu: 210…220 °C (0,01 mmHg)
MDL Number: MFCD00017259
CAS číslo: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811