Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
21750-100MG-F
21750-1G-F
SIAL21750-100MG-FEA
2060
CZK
SIAL21750-100MG-F
SIAL21750-1G-F
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Capsaicin
Vzorec:
C₁₈H₂₇NO₃ Bod varu: 210…220 °C (0,01 mmHg) |
MDL Number:
MFCD00017259 CAS číslo: 404-86-4 EINECS: 206-969-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01811 |