Tisk…
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2028-50MG M2028-1G M2028-250MG
SIALM2028-50MGEA 2550 CZK
SIALM2028-50MG SIALM2028-1G SIALM2028-250MG
Capsaicin, Sigma-Aldrich®
Capsaicin
Vzorec: C₁₈H₂₇NO₃
Bod varu: 210…220 °C (0,01 mmHg)
MDL Number: MFCD00017259
CAS číslo: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811