Tisk…
Dodecylsíran sodný ≥98.0%, specially pure
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
442442FEA 1500 CZK
442442F 442444H
Dodecylsíran sodný ≥98.0%, specially pure
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Bod tání: 204…207 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.0 %
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) Min. 98.0 %
IR Spectrum Passes test
Acidity or alkalinity Max. 0.05 meq/g
Loss on drying (100°C) Max. 1.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm