Tisk…
Sodium tetrachloroaurate dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
298174-1G 298174-5G
SIAL298174-1GEA 5310 CZK
SIAL298174-1G SIAL298174-5G
Sodium tetrachloroaurate dihydrate, Sigma-Aldrich®
Sodium tetrachloroaurate dihydrate
Vzorec: NaAuCl₄·2H₂O
MDL Number: MFCD00149162
CAS číslo: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8,III