Síran měďnatý 0.5 mol/l Reag. Ph. Eur. 1022501
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
87808.290EA
4194
CZK
87808.290
Síran měďnatý 0.5 mol/l Reag. Ph. Eur. 1022501
Síran měďnatý
Informace pro objednávání: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
CuSO₄ MW: 159,61 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010981 CAS číslo: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3082 ADR: 9,III |