Tisk…
Xylene cyanole FF ≥70%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: C.I. 42135
B21530.09 B21530.18
B21530.09EA 1680 CZK
B21530.09 B21530.18
Xylene cyanole FF ≥70%
Xylene cyanole FF
CAS No.: 2650-17-1 Molecular Formula: C25H27N2NaO6S2 Formula Weight: 538.61 Melting Point: ca 295° dec. MDL No.: MFCD00019481
Vzorec: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
MW: 538.62
Bod tání: ∼ 295 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040657
CAS číslo: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5