Tisk…
Xylene cyanole, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Cyanol FF, C.I. 43535
422690050 422690250 422690500 422691000 422695000
ACRO422690050EA 1050 CZK
ACRO422690050 ACRO422690250 ACRO422690500 ACRO422691000 ACRO422695000
Xylene cyanole, pure
Xylene cyanole
Vzorec: C₂₅H₂₇N₂NaO₇S₂
MW: 554,61 g/mol
MDL Number: MFCD00019481
CAS číslo: 4463-44-9
EINECS: 224-728-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red to dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
GC ≥99.4 %